Merck
656372
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
25-29 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1cc(Br)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Klucz InChI
FQZCUAASVCIWSL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)