Merck
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
Synonim(y):
3-(p-Tolylthio)propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
67-71 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thioether
ciąg SMILES
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)