Merck
655929
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3COC6H3(Cl)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428
tw
94-96 °C/11 mmHg
gęstość
1.524 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)