Merck
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
>230 °C
ciąg SMILES
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3