Merck
654620
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-ylpyrrolidin-1-ylmethanethione
97%
Synonim(y):
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
151-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Klucz InChI
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Used as a thioacylating agent
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3