Merck
653764
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Synonim(y):
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-5-bromopyridine, tert-Butyl 4-(5′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
83-87 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(15)10-16-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Klucz InChI
DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)