Merck
653519
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
169-173 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-11(15)10-9(14-12(13)17-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14)
Klucz InChI
OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)