Merck
653446
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
97%
Synonim(y):
1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
Klucz InChI
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for bioresolution of tertiary amino ester protic ionic liquids using subtilisin
Reactant for synthesis of:
  • Muscarinic M3 selective antagonists
  • Rho kinase inhibitors
  • Piperidine derivatives for investigations into α-adrenoreceptor direct activation
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)