Merck
651516
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
97%
Synonim(y):
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazine, 2-(N-Boc-piperazin-1-yl)benzaldehyde, tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
86-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Klucz InChI
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)