Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-241-7
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
bp
247-249 °C/745 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H11N/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3,10H2
InChI key
LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 95% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form crystals | form - | form liquid |
| mp 34-36 °C (lit.) | mp 245-247 °C (lit.) | mp - | mp 15 °C (lit.) |
| bp 247-249 °C/745 mmHg (lit.) | bp - | bp 90-92 °C (lit.) | bp 96-97 °C/8 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?