Merck
650285
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorothiophene-2-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
54-58 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc(sc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
Klucz InChI
IVTWLTRKVRJPNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)