Merck
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~0.87 mmol/g S loading
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)