Merck
648922
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514
gęstość
1.111 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
Klucz InChI
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)