Merck
648159
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
Synonim(y):
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Masa cząsteczkowa:
28917.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amino surface groups
Postać
solution
masa cząsteczkowa
generation 5
Właściwości
core type cystamine core
stężenie
10 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
128
tw
64.7 °C
gęstość
0.860 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
unit weight includes solvent
Informacje prawne
For research use only
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)