Merck
647365
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
139-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(O)c1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H
Klucz InChI
SEEAPLJEIJXFFU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christoph Staudinger et al.
The Analyst, 144(7), 2393-2402 (2019-02-26)
New aza-BODIPY pH indicators with spectral properties modulated solely by photoinduced electron transfer (PET) are presented. The pH sensitive hydroxyl group is located in the meta-position of a phenyl substituent with respect to the aza-BODIPY core, which eliminates the conjugation