Merck
646822
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H3Cl2FOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
Klucz InChI
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)