Merck
646695
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
172-176 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
Klucz InChI
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)