Przejdź do
CDS002011
4-(5-Formyl-2-furyl)-2-hydroxybenzoic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8O5
Masa cząsteczkowa:
232.19
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
functional group
aldehyde
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1O)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H8O5/c13-6-8-2-4-11(17-8)7-1-3-9(12(15)16)10(14)5-7/h1-6,14H,(H,15,16)
InChI key
BKNVVYRQMKQLFC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS009897CDS002938633488
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)