Merck
646385
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
167-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Klucz InChI
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)