Merck
646164
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorobenzyl)piperazine
97%
Synonim(y):
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Klucz InChI
OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor involved in the synthesis of a variety of biologically active molecules including:
  • Chemokine antagonists
  • Pyrido[1,2-a]benzimidazoles with cytotoxic and antiplasmodial activity
  • Pyrimidine derivatives as cholinesterase and Aβ-aggregation inhibitors
  • Chlorokojic acid derivatives with antibacterial and antiviral activities
  • EGFR and Aurora A kinase inhibitors
  • Neurokinin-2 receptor antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)