Merck
644196
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
115-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Clc1cncc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
Klucz InChI
MUHBRCUFWMUBNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)