Merck
643033
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
1.379 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
chloro
fluoro
ciąg SMILES
NCc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
Klucz InChI
SRHQOQMNBVOXCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon H Rüdisser et al.
Journal of biomolecular NMR, 74(10-11), 579-594 (2020-06-20)
Fluorine NMR has recently gained high popularity in drug discovery as it allows efficient and sensitive screening of large numbers of ligands. However, the positive hits found in screening must subsequently be ranked according to their affinity in order to