Merck
642894
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
68-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
QEFQGRZFYWPDSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)