Merck
642509
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
235 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(s1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7-3/h1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
MQGBARXPCXAFRZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)