Merck
642193
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-β-nitrostyrene
97%
Wybierz wielkość
5 G
725,00 zł
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
725,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
nitro
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
Klucz InChI
GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)