Merck
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
97%
Synonim(y):
4′,5′-Dichloro-2′-nitroacetanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
124-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
Klucz InChI
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3