Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł 114,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-060-1
Beilstein/REAXYS Number:
2804307
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
114,75 zł
Cena katalogowa153,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
212-213 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Nc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-6-4(8(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 212-213 °C (lit.) | mp 125-127 °C (lit.) | mp 150-154 °C (lit.) | mp 91-92 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - | form solid |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group nitro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?