Merck
639877
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
97%
Synonim(y):
3-Cyano-4-fluoroaniline
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(F)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
92-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
Klucz InChI
HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)