Merck
639389
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
78-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
DCUXBPVUKGENEJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)