Merck
638889
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)7(4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MOZTWWZAQLPJMT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)