Merck
638269
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
118-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H19NO4/c24-23(25)14-13-18-11-12-21(26-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)27-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-15H,16-17H2/b14-13+
Klucz InChI
CHTJRVASYXOBSO-BUHFOSPRSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)