Merck
637181
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
60-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
Klucz InChI
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)