Merck
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
Synonim(y):
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
157-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3