Merck
634255
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Heptlenek tetraterbu, Nadtlenek terbu
About This Item
Wzór liniowy:
Tb4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
747.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Klucz InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.