Merck
634204
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine
97%
Synonim(y):
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 6-Amino-3-bromo-2,4-lutidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
144-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
Klucz InChI
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves