Merck
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3C(OCD3)=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
90 atom % D
Próba
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
gęstość
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Klucz InChI
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)