Merck
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Isopropanol-1,3-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)