Merck
603643
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Propen-1-13C-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH13CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
96-98 °C (lit.)
mp
-129 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[13CH2]C=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i3+1
Klucz InChI
XXROGKLTLUQVRX-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)