Merck
633437
Sigma-Aldrich
Diacetonamine hydrogenoxalate
90%
Synonim(y):
4-Amino-4-methyl-2-pentanone hydrogenoxalate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2C(CH3)2NH2·HO2CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
solid
mp
125-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.CC(=O)CC(C)(C)N
InChI
1S/C6H13NO.C2H2O4/c1-5(8)4-6(2,3)7;3-1(4)2(5)6/h4,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
PABISXFQAHDPMS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg