Merck
633054
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-bromothiophene
97%
Synonim(y):
1-(3-Bromo-2-thienyl)ethanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.612
mp
28-35 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy