632651
Luperox® A70S, Benzoyl peroxide
70%, remainder water
Synonim(y):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
70%
Postać
solid
temp. samozapłonu
176 °F
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)