Merck
632406
Sigma-Aldrich
Indole-6-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Formylindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
127-131 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-8-3-4-10-9(8)5-7/h1-6,10H
Klucz InChI
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant in preparation of analogs of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Reactant in synthesis of stilbene-based antitumor agents
  • Reactant in acid-catalyzed preparation of aromatic gem-dihalides from aldehydes and acid halides
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile