Merck
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolecarbonyl)benzotriazole
97%
Synonim(y):
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
Klucz InChI
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)