Merck
631299
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dinitroacetophenone
97%
Wybierz wielkość
1 G
647,00 zł
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
647,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
81-85 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
nitro
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)