Merck
630756
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-7-hydroxycoumarin
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
167-171 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(O)ccc2C=CC(=O)Oc12
InChI
1S/C11H8O4/c1-6(12)10-8(13)4-2-7-3-5-9(14)15-11(7)10/h2-5,13H,1H3
Klucz InChI
XWYMACPLPPQCHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3