Merck
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D3H2NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
Klucz InChI
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)