Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
InChI key
BUBGAUHBELNDEW-MXMKRAELSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP) | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP) | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP) |
| mass shift M+6 | mass shift M+3 | mass shift M+7 | mass shift M+7 |
| assay 97% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?