Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1410,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
application(s)
environmental
format
single component solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution |
| concentration 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 20% in acetone-d6 (99.9 atom % D) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| NMR tube size 5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?