Merck
614599
DL-Isopropylideneglycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5H7O3
Masa cząsteczkowa:
137.19
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
188-189 °C
density
1.103 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1([2H])OC(C)(C)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D
InChI key
RNVYQYLELCKWAN-ZDGANNJSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)