Merck
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
Synonim(y):
Cyclohexyl alcohol-d11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D11HO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Klucz InChI
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)